Learn More
Sampling Systems™ Halter für Grab-It™ Tupfer
Ideal zum Halten von Tuchtupfer zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen.
Marke:  Sampling Systems™ 8420A-750
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15869511
  • 42.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geringes Gewicht
  • Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff
  • Erhältlich in zwei Längen, 750 oder 1300 mm
Spezifikation
Spezifikation
Tupferhalter
Leicht
750 mm
Aluminium, Kunststoff
Reinigung