missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Dichtschrauben/GPN735/gelb 1' (VE=100 St.)

Marke:  Poeppelmann™ 73506620000

Artikelnummer. 10491015

  • 72.65 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

40 mm
Dichtstopfen
Zum Schutz bei Reinigung, Prüfung, Lackierung und Versand
G 1
Gelb
24 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Poeppelmann™ Dichtschrauben/GPN735/gelb 1' (VE=100 St.) > Abmessungen (Außen-Ø x H):40 x 24mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt