missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 710 Serie Schraubstopfen aus Polypropylen, schwarz

Artikelnummer. 10585484
Click to view available options
Größe (metrisch):
16 AD x 13 H, mm
21 AD x 15 H, mm
27 AD x 19 H, mm
34 AD x 17 H, mm
41 AD x 19 H, mm
60 AD x 25 H, mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10585484

Marke: Poeppelmann™ 71081370000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sorgt für einen sicheren Verschluss. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 710-Schraubstopfen werden aus schwarzem Polypropylen-Kunststoff hergestellt.

  • Mit Kragen und geschlitztem Kopf
  • Zur Montage mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubendreher
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 41 mm
Verschlussgröße G 1
Produkttyp Verschlussschraube
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Installation mit einem Ringschlüssel oder Schraubendreher
Höhe (metrisch) 19 mm
Größe (metrisch) 41 AD x 19 H, mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt