missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (13.5 mm Einsetztiefe)

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 13.5 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

41.45 € - 60.15 €

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Material LDPE
Typ Konische Verschlüsse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Menge 100 Packung
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10256844
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60005450000
AD x H: 60 x 13,5 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
48.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10297174
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60004790000
AD x H: 54 x 13,6 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
41.90 €
100 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10287174
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60004550000
AD x H: 52 x 13,6 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
41.45 €
100 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10400075
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60005850000
AD x H: 64 x 13,5 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
57.20 €
100 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10348634
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60006050000
AD x H: 66 x 14 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
60.15 €
100 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • 13.5 mm Einsatztiefe
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Spezifikation

Spezifikation

Naturfarben
Konische Verschlüsse
100 Packung
LDPE
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt