missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (13.5 mm Einsetztiefe)

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 13.5 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

Brand:  Poeppelmann™ 60005450000

 View more versions of this product

Product Code. 10256844

  • 48.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • 13.5 mm Einsatztiefe
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Specifications

Specifications

Naturfarben
13.5 mm
AD x H: 60 x 13,5 mm, 13,5 mm Einstecktiefe
LDPE
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
100 Packung
60 mm
Konische Verschlüsse
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.