missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben

Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

Marke:  Poeppelmann™ 30001830000

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10628365

  • 15.80 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Flachkopfdesign
  • Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
Spezifikation

Spezifikation

25 mm
Für interne Gewinde und Öffnungen
19,6 mm
Flachkopf-Verschlussstopfen
10,5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote