Learn More
Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben
Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 30000300000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10555484
  • 37.47 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flachkopfdesign
  • Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
Spezifikation
Spezifikation
42 mm
Für interne Gewinde und Öffnungen
38,4 mm
Flachkopf-Verschlussstopfen
12,5 mm