Learn More
Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben
Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 30000110000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Flachkopfdesign
- Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
- Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
Spezifikation
Flachkopf-Verschlussstopfen | |
Für interne Gewinde und Öffnungen | |
14,6 mm |
20 mm | |
7,5 mm |