Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 500 ml Artikelnummer.: 11743084
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 500 ml
Artikelnummer. 11743084
58 mm, Unsteril, Schraubkappe
Click to view available options
Verschlussgröße:
58 mm
Sterilität:
Unsteril
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Artikelnummer. 11743084
Marke: Gosselin™ LC50013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Beschreibung Montiert
Material HDPE
Anzahl pro Karton 175/Karton
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Form Quadratisch
Verschlussgröße 58 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 500 ml >