Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polypropylen. Die Stopfen für die Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden werden separat verkauft.
155.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Für Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11758064
|
Gosselin
TR95-23 |
Nicht steril; Durchmesser:15,4 mm; ohne Verschluss |
155.00 €
1250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11763294
|
Gosselin
TR95-03 |
Steril; Durchmesser:15,4 mm; mit roter, gerader Kappe |
209.80 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11773294
|
Gosselin
TR95-04 |
Steril; Durchmesser:15,4 mm; mit roter Flügelkappe |
212.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen, naturfarben
- Nennkapazität von 10 ml
- Zertifiziert nach EG N°1935/2004, ISO 11137: Nil
- Ohne Stopfen/Kappe
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 ml | |
Für Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Nein | |
15,4 mm |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
250/Beutel | |
Steril | |
Rundboden-Röhrchen |