Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polypropylen. Die Stopfen für die Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden werden separat verkauft.
Marke: Gosselin TR95-04
176.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Polypropylen, naturfarben
- Nennkapazität von 10 ml
- Zertifiziert nach EG N°1935/2004, ISO 11137: Nil
- Ohne Stopfen/Kappe
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
10 ml | |
Für Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Karton mit 1000 | |
Steril | |
Ja; Flügelkappe |
Rot | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
250/Beutel | |
Nein | |
15,4 mm | |
Rundboden-Röhrchen |