Learn More
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben Artikelnummer.: 11798653
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11798653
1000 ml, Unsteril, Schraubverschluss mit Wattepfropf
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Artikelnummer. 11798653
Marke: Gosselin™ LR100004
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer separaten Dichtung oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 101 mm
Menge 68/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 101 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 174 mm
Verschlussmaterial Tresylen
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer785670 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Chargennummer783175 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Chargennummer782895 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben >