Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 250 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11547862
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Zertifizierung/Konformität:
CE, EG N°1935/2004
CE, EG N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 250 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einfachem oder doppeltem Verschluss oder auslaufsicherer Kappe erhältlich.
  • Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
  • Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
  • Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
  • Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
  • Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 60 mm
Menge 145/Packung
Breite (metrisch) 60 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 125 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss