Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Beschreibung
- Langer Hals, weithalsig
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
- Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 51 mm |
Menge | 250/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Breite (metrisch) | 51 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | CE, EG N°1935/2004 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ runde 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur