Learn More
Gosselin™ Gosselin™ wiederverschließbare Beutel mit Doppeltasche
Bietet eine hervorragende Transport- und Lagerungsoption für feste Proben. Gosselin™ ZIP-Taschenbeutel sind nicht steril und aus PE-Kunststoff gefertigt.
154.17 € - 397.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11713254
|
Gosselin™
SP2-01 |
Blau | 170 mm |
197.35 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11723254
|
Gosselin™
SP2-18 |
Naturfarben | 170 mm |
188.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11743254
|
Gosselin™
SP5-08 |
Naturfarben | 220 mm |
154.17 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11793254
|
Gosselin™
SP8-08 |
Naturfarben | 300 mm |
397.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11887313
|
Gosselin™
SP2-05 |
Gelb | 170 mm |
205.07 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schnellverschlusssystem
- Einfach- oder Doppeltasche
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Polyethylen | |
50 μm |