Learn More
Gosselin™ Gosselin™ wiederverschließbare Beutel mit Doppeltasche
Bietet eine hervorragende Transport- und Lagerungsoption für feste Proben. Gosselin™ ZIP-Taschenbeutel sind nicht steril und aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ SP8-08
280.89 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11793254
  • 397.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellverschlusssystem
  • Einfach- oder Doppeltasche
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Polyethylen
50 μm
300 mm
Für die Aufnahme und den Transport von festen Proben und Röhrchen in der Industrie und Molkereibranche
Steril
1000 Karton
200 mm