Learn More
Corning™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo
Wird für kontaminierte Abfallentsorgung im Autoklav verwendet. Die Gosselin™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo, halten Autoklaviertemperaturen bis zu134 °C/273.2 °F stand.
36.05 € - 93.30 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Dicke (metrisch) | 40 μm |
Anzahl pro Karton | 500/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15527885
|
Corning™
SA03-10 |
3 l | 255 mm |
36.05 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15537885
|
Corning™
SA09-10 |
9 l | 300 mm |
36.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15547885
|
Corning™
SA14-10 |
14 l | 400 mm |
41.66 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15557885
|
Corning™
SA21-10 |
21 l | 400 mm |
56.51 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15567885
|
Corning™
SA33-10 |
33 l | 600 mm |
93.30 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Die Beutel bestehen aus 40 μm dickem, transparentem Polypropylen
- Breites Volumensortiment von 3 l bis 33 l
Spezifikation
Polypropylen | |
40 μm | |
500/Karton | |
1/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo