Learn More
Corning™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo
Wird für kontaminierte Abfallentsorgung im Autoklav verwendet. Die Gosselin™ Autoklavierbeutel, bedruckt mit Biogefährdungslogo, halten Autoklaviertemperaturen bis zu134 °C/273.2 °F stand.
Marke: Corning™ SA09-10
23.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Beutel bestehen aus 40 μm dickem, transparentem Polypropylen
- Breites Volumensortiment von 3 l bis 33 l
Spezifikation
9 l | |
40 μm | |
1 St./Packung | |
500 mm |
Polypropylen | |
500/Karton | |
300 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
0Minuten
26Sekunden
34 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
0Minuten
26Sekunden
34 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25