Learn More
ratiolab™ Mehrzweck-Becher mit Schraubverschlüssen
Nutzen Sie diese Becher für eine Vielzahl an Lagerungs- und Probenahmeanwendungen. ratiolab™ Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss sind ideal für die Probenahme, den Transport und die Lagerung von Feststoffen, Pasten und flüssigen Proben.
Marke:  ratiolab™ 5921183
Artikelnummer. 10691963
  • 115.00 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Probenbecher aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS) mit rotem Schraubverschluss werden in unsteriler oder steriler Ausführung einzeln verpackt geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Steril
120 mL
Polypropylen
250 Packungen
Urinbecher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
ratiolab™ Mehrzweck-Becher mit Schraubverschlüssen > Kapazität: 125 ml