Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden
Kompatibel mit Standardrotoren. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit konischem Fuß werden mit einem grünen Schraubverschluss geliefert.
142.04 € - 156.42 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Polypropylen |
Bodenform | Konisch |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Closure Included | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Closure Included | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15193957
|
Gosselin™
TC50-01 |
Ja | Unsteril |
142.04 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11763274
|
Gosselin™
TC50-04 |
Ja | Steril |
156.42 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Steril
- Zentrifugenröhrchen
- Mit abnehmbarem Sterilitätszertifikat
Spezifikation
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |
50 ml | |
Konisch | |
29,2 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden