Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ flexibler faseroptischer Lichtleiter 2armig
Artikelnummer. 11842442 Alle ansehen Schott Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung:
Einzelne Verzweigung
Artikelnummer. 11842442
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170202
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches positioned in opposite directions create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with Cold light source KL300LED.
  • Diameter: End tip: 6 mm, Lightsource adapter: 9 mm, Active Fiber optic bundle: 4.5 mm, Outer Jacketing: 6.5 mm
Spezifikation
Länge (metrisch) 500 mm