Learn More
OHAUS™ Taschenwaagen, Gold Serie
Perfekt zum Wiegen von Schmuck, Münzen und Kleinteilen. Die OHAUS Gold Serie Taschenwaagen verfügen über ein großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine externe Kalibrierung.
41.00 € - 45.75 €
Spezifikation
Akkutyp | 2 AAA |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
Displaytyp | LCD |
Format | Gramm, Unze, Karat, Grain |
Enthält | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13572320
|
OHAUS™
80251912 |
500 g, 18 oz | Gehäuse YA501 | 0,1 g |
41.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13552320
|
OHAUS™
80251911 |
300 g, 0,6 lbs. | Gehäuse YA302 | 0,05 g |
42.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13562320
|
OHAUS™
80251910 |
100 g | YA102 | 0,01 g |
45.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Tara-Bereich mit voller Kapazität
- Automatische Abschaltung
- Stabilitätsanzeige
- Anzeige für niedrigen Batterieladestand
- Robustes Klappdeckelgehäuse aus Kunststoff
- Wägeplattform: 2.50D × 2.63 Zoll Breite (6.4 × 6.7cm)
- Abmessungen: 2.75 × 3.875 × 0.875 in. (7.0 × 9.8 × 2.2 cm)
- Nettogewicht: 2.7 oz.
- Zwei AA-Batterien im Lieferumfang enthalten
Zertifizierungen
CE
Compliance
AS/NZS4251.1 (Emission), AS/NZS4252.1 (Störfestigkeit).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
2 AAA | |
LCD | |
Kunststoff | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl | |
50 °F bis 77 °F | |
Taschenwaagen, Gold Serie | |
2,9 in. | |
4,3 in. | |
0,79 in. | |
0,16 lb. |
ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE | |
Gramm, Unze, Karat, Grain | |
± 3 g | |
± 3 g | |
10 °C bis 25 °C | |
7,5 x 11 x 2 cm (2,9 x 4,3 x 0,79 in.) | |
7,5 cm | |
11 cm | |
2 cm | |
0,076 kg |