Learn More
OHAUS™ Taschenwaagen, Gold Serie
Artikelnummer. 13572320 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 g
300 g, 0,6 lbs.
500 g, 18 oz
Modell:
Gehäuse YA302
Gehäuse YA501
YA102
Lesbarkeit:
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13572320
Marke: OHAUS™ 80251912
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Perfekt zum Wiegen von Schmuck, Münzen und Kleinteilen. Die OHAUS Gold Serie Taschenwaagen verfügen über ein großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine externe Kalibrierung.
  • Tarabereich über die gesamte Kapazität
  • Automatisches Abschalten
  • Stabilitätsanzeige
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Robustes, aufklappbares Kunststoffgehäuse
  • Wägeplattform: 6.4 x 6.7 cm (T x B) (2.50 x 2.63 in.)
  • Abmessungen: 7.0 x 9.8 x 2.2 cm (L x B x H) (2.75 x 3.875 x 0.875 in.)
  • Nettogewicht: 2.7 oz.
  • Zwei AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
Zertifizierungen
CE
Compliance
AS/NZS4251.1 (Emission), AS/NZS4252.1 (Störfestigkeit).
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp 2 AAA
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Fassungsvermögen 500 g, 18 oz
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 0,1 g
Format Gramm, Unze, Karat, Grain
Enthält Kunststoff
Linearität ± 3 g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl
Modell Gehäuse YA501
Wiederholgenauigkeit ± 3 g
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 °F bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 25 °C
Typ Taschenwaagen, Gold Serie
Abmessungen (L x B x H) 7,5 x 11 x 2 cm (2,9 x 4,3 x 0,79 in.)
Länge (angloamerikanisch) 2,9 in.
Länge (metrisch) 7,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,79 in.
Höhe (metrisch) 2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,16 lb.
Gewicht (metrisch) 0,076 kg