Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-61921
194.40 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
IgG F(ab')2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide | |
Human IgG F(ab')2 fragments | |
0.5 mg | |
Human | |
IgG |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
0.05 mg/mL | |
Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:1000 - 1:30000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunocytochemistry 1:200 - 1:2000 | |
Goat | |
Affinity Purified | |
Secondary | |
Store at 4C. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Novus Biologicals™ > 0.5mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur