Learn More
Multiroir Controlec™ GM-Einsätze für unterteilte Schubladen
Passt sicher in das Fach eines GM-Schubladenschranks. Multiroir Controllec™ GM Schubladen-Trenneinsätze sind thermogeformte Wabengitterteile, die Kunststoffschubladen mit der Größe und Anzahl von Fächer anpassen, die für sektionierte Lagerungen benötigt werden.
18.70 € - 20.80 €
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Produkttyp | Abgeteilter Schubladeneinsatz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgetrennte Lagerung |
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Array | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11774571
|
Multiroir Controlec™
32154 |
3 x 4 | 79 mm (Fach) | 77 mm (Fach) |
20.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11784571
|
Multiroir Controlec™
32155 |
4 x 4 | 55 mm (Fach) | 77 mm (Fach) |
18.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
GM Schubladenschränke sind ein Block von sechs farbigen Tablet-Schubladen, die viele verschiedene Anforderungen für Lagerung und Sortieren erfüllen.
- Solide Polypropylenkonstruktion
- Farbcodierte Tabletts/Schubladen
- Transportabel und stapelbar
- Schubladen können mit einer Vielzahl von Wabengittern ausgestattet werden
- Größe der Schublade/des Einsatzes: 340 x 250 x 40 mm
Spezifikation
Kunststoff | |
Abgetrennte Lagerung | |
Weiß |
Abgeteilter Schubladeneinsatz | |
40 mm | |
77 mm (Fach) |