Learn More
Multiroir Controlec™ GM-Einsätze für unterteilte Schubladen
Passt sicher in das Fach eines GM-Schubladenschranks. Multiroir Controllec™ GM Schubladen-Trenneinsätze sind thermogeformte Wabengitterteile, die Kunststoffschubladen mit der Größe und Anzahl von Fächer anpassen, die für sektionierte Lagerungen benötigt werden.
Marke: Multiroir Controlec™ 32155
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GM Schubladenschränke sind ein Block von sechs farbigen Tablet-Schubladen, die viele verschiedene Anforderungen für Lagerung und Sortieren erfüllen.
- Solide Polypropylenkonstruktion
- Farbcodierte Tabletts/Schubladen
- Transportabel und stapelbar
- Schubladen können mit einer Vielzahl von Wabengittern ausgestattet werden
- Größe der Schublade/des Einsatzes: 340 x 250 x 40 mm
Spezifikation
Kunststoff | |
Abgetrennte Lagerung | |
40 mm | |
GM-Schubladenschränke | |
77 mm (Fach) |
Abgeteilter Schubladeneinsatz | |
16 Kompartimente | |
Weiß | |
55 mm (Fach) | |
4 x 4 |