Learn More
Glyoxylsäure-Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10647652
Glyoxylsäure-Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647652
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10647652
Marke: Thermo Scientific Acros 120171000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-96-2
Summenformel C2H2O3·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 92.06
MDL-Nummer MFCD00127974
InChI-Schlüssel MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15620607
IUPAC-Name Oxaldehydsäure;hydrat
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid monohydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCOCO2H·H2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 92.06
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0408097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0405034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0405299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0410637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Glyoxylsäure-Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals >