missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Glasröhrchen/Stößel aus PTFE für Potter-Elvehjem™ Gewebeschleifer
Marke: Kimble Chase™ 885752-0018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 18
Volumen: 0,5mL
Spezifikation
0,5 ml | |
Rörchen | |
18 |
Glasröhrchen/PTFE-Stößel | |
Potter-Elvehjem Gewebemühle | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur