Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 8900365
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
- Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff | |
NS 12/21 | |
Stopfen |
Je 1 | |
Glas |