Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung
12.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Standardfläschchen für GC und HPLC
- Speziell geeignet für VWR (Merck™)/Hitachi Geräte
- Große Palette an Mikroeinsätzen
- Fläschchen und Dichtungen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
- Kleine Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit 5 mm Durchmesser
Spezifikation
Durchsichtig | |
1. hydrolytische Klasse | |
Schraube | |
<110 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND8 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung > Transparent, flacher Boden, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur