Learn More
Buerkle™ Probenflaschen aus Glas Artikelnummer.: 11951541
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Probenflaschen aus Glas
Artikelnummer. 11951541 Alle ansehen Bürkle Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11951541
Marke: Buerkle™ 53140010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Probenflaschen aus Glas kann mit Buerkle%trade; ProfiSampler genutzt werden
Diese Probenflaschen aus Glas kann mit Buerkle%trade; ProfiSampler genutzt werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Beschreibung Ausrüstung für ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Material Glas
Menge Stück
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Probenflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) ProfiSampler Aluminium
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ Probenflaschen aus Glas >