Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss
Beschreibung
Sammeln Sie Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die in diesen Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Weithalsgefäßen vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsstandards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Stoffen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Braunes Gefäß aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 60 bis 2.500 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
- Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Zertifizierungsparameter | Keine |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braunglas-Verpackungsgerät |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.31 Zoll |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.55 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 3.3 cm |
Material | Glas Typ 3 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30