Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
206.00 € - 771.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Flachbettgerät |
---|---|
Typ | Glasplatte mit U-Rahmen |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11862180
|
Cytiva
80110688 |
200 mm | 1 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11510874
|
Cytiva
2117-914 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11872180
|
Cytiva
80110689 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11852180
|
Cytiva
80110687 |
200 mm | 0,5 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11882180
|
Cytiva
80110691 |
125 mm | 1 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11892180
|
Cytiva
2117-917 |
125 mm | 2 mm | 260 mm | N/A | ||||||
10085304
|
Cytiva
80110694 |
125 mm | 0,5 mm | 240 mm | N/A | ||||||
11560874
|
Cytiva
2117-932 |
125 mm | 3,0 mm | 260 mm | N/A | ||||||
10487304
|
Cytiva
80110699 |
125 mm | 3,0 mm | 260 mm | N/A | ||||||
11550874
|
Cytiva
2117-920 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm | N/A | ||||||
10596535
|
Cytiva
80110695 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Polystyrol-Abstandshalter
Spezifikation
Standard-Flachbettgerät | |
Glasplatte mit U-Rahmen | |
Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte