Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
Marke: Cytiva 80110694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrol-Abstandshalter
Spezifikation
Standard-Flachbettgerät | |
Abstandshalter | |
3/Pckg. | |
0,5 mm | |
125 mm |
Glasplatte mit U-Rahmen | |
Glas | |
0,01 in. | |
125 x 240 mm | |
240 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte > 125 X 240 x mm; U-Rahmen; Packung mit 3 Stk.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur