Learn More
Kimble Chase™ Glasstößel
Marke: Kimble Chase™ 885451-0024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für Muskel-, Herz- und Lungenproben. Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 24
Volumen: 30mL
Spezifikation
Glas | |
Stößel | |
Für DUALL™ Ganzglas-Gewebemühle | |
Gehäuse 30mL |