missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für Muskel-, Herz- und Lungenproben. Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 25
Volumen: 50mL
Spezifikation
Glas | |
Stößel | |
Für DUALL™ Ganzglas-Gewebemühle | |
Gehäuse 25mL |