Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
84.30 € - 163.00 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11720834
|
Hirschmann™
1101170 |
25 mL |
96.60 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730834
|
Hirschmann™
1101175 |
50 mL |
163.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730814
|
Hirschmann™
1101133 |
1 ml |
84.30 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15231209
|
Hirschmann™
1101141 |
2 mL |
84.30 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11780824
|
Hirschmann™
1101153 |
5 mL |
98.40 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11700834
|
Hirschmann™
1101160 |
10 ml |
97.80 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
- Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ 3
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Ja | |
DIN EN ISO 835 | |
AS | |
Blau |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS