Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Artikelnummer. 11730834
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11730834
Marke: Hirschmann™ 1101175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
  • Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ  3
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Kalibriert Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse AS
Material Silikon
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 50 mL
Typ Ersatz-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Bibbette™ Pipettenfüller