Learn More
Merck Glastrichter für die Vakuumfiltration
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
279.00 € - 474.00 €
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 47 mm
Farbe Klar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15869512
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014704
300 mL Geschliffene Glasdichtung
279.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15884156
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014707
1 l Geschliffene Glasdichtung
474.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15885654
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014724
300 ml PTFE-beschichtet
308.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Durchmesser: 47 mm
Spezifikation
Spezifikation
47 mm
Klar