Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Marke: Macherey-Nagel™ 727406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
300 mm | |
ID:40 mm | |
Mit Adapter und PTFE-Hahn | |
Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich |
Glas | |
Flash-Chromatographiesäule | |
Flash-Chromatographiesäule aus Glas |