Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
279.00 € - 373.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Flash-Chromatographiesäule |
Enthält | Mit Adapter und PTFE-Hahn |
Säulentyp | Flash-Chromatographiesäule aus Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10440132
|
Macherey-Nagel™
727400 |
200 mm | ID:20 mm |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10073131
|
Macherey-Nagel™
727401 |
400 mm | ID:20 mm |
288.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10659771
|
Macherey-Nagel™
727403 |
400 mm | ID:25 mm |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10164801
|
Macherey-Nagel™
727404 |
300 mm | ID:30 mm |
306.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10450132
|
Macherey-Nagel™
727402 |
200 mm | ID:25 mm |
288.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10093141
|
Macherey-Nagel™
727405 |
400 mm | ID:30 mm |
314.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10690152
|
Macherey-Nagel™
727406 |
300 mm | ID:40 mm |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10246281
|
Macherey-Nagel™
727407 |
450 mm | ID:40 mm |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Glas | |
Mit Adapter und PTFE-Hahn | |
Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich |
Flash-Chromatographiesäule | |
Flash-Chromatographiesäule aus Glas |