Learn More
BUCHI Glasverdampfungskolben
Marke: BUCHI 047991
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Glas | |
Verdampferkolben | |
1/Packung | |
4000 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Glasverdampfungskolben > Kapazität: 4000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur