Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1225
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11838902
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Durchsichtig
Behälter & Gefäße / Heizrührer
25 mm
Zylindrisch
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V
6 mm
5/Pckg.