Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
24.23 € - 46.20 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Menge | 5/Pckg. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11537792
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
24.23 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11567792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
40.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11848902
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
29.17 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11858902
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm |
31.49 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11547792
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
37.40 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11557792
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 5 mm |
38.85 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11828902
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11838902
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11878922
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührstab
- Für stark abrasive Medien, die PTFE abtragen würden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Durchsichtig | |
5/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Zylindrisch |