Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Auto-Exsikkator Trockenmittel-Ersatzkugeln, 26 g
Farbanzeigende Kieselgel-Beads zum Auffüllen des Secador Autoexsikkatormoduls
Marke: Bel-Art™ F42074-0020
Beschreibung
Farbanzeigende Silikagel-Beads zum Auffüllen des Secador Auto-Exsikkator-Moduls
Automatische Regeneration über mehrere tausend Zyklen.
- Absorbiert Luftfeuchtigkeit
- Inert, nicht toxisch, nicht korrosiv
- Zerfällt auch nach wiederholter Regeneration nicht zu Pulver
- Feuchtigkeitsindikator verändert seine Farbe von Blau zu Hellrosa, sobald Sättigung eingetreten ist
- Bei einer rosa/dunkelbraunen Färbung muss das Trockenmittel ausgetauscht werden
Spezifikation
5 cm | |
Kieselgel | |
26 g |
Bead für den Exsikkatoraustausch | |
Farbanzeigende Silikagel-Beads zum Auffüllen des Secador™ Auto-Exsikkator-Moduls |
Sicherheit und Handhabung
- secador auto-desiccator module desicant replacement beads
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride