Learn More
Sartorius™ Glocke aus Glas
Marke:  Sartorius™ YAW03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022191
  • 1330.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Plexiglasglocke
Glocke
Je 1
Glas
Gewichte von 2kg bis 5kg