Learn More
Sartorius™ Glocke aus Glas
Artikelnummer. p-8006404 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 kg-Gewichte
20kg-Gewichte
50kg-Gewichte
Gewichte von 100 g bis 1 kg
Gewichte von 1g bis 50g
Gewichte von 1 mg bis 5 g
Gewichte von 2kg bis 5kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10114321
Marke: Sartorius™ YAW04