Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen
Zur Aufbereitung von Proben zu Pulver
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0001 066
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Glas
- PBO-frei
- jeweils 1 kg in Kunststoffflasche
- Zur Auflösung von Proben in Pulver
Spezifikation
Glas | |
0.50 mm | |
PBO-frei |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen > Durchmesser: 0.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur