Learn More
Corning™ GL45 Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Artikelnummer. 17243484 Alle ansehen Corning Produkte
Violett, Vorratsflasche, 20/Karton
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Hellgrau
Violett
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vorratsflasche
Anzahl pro Karton:
10 Kartons
20/Karton
Trägermaterialfreie Verschlusskappe mit Dichtring für eine effiziente Abdichtung
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 20/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Verschlussfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Vorratsflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Name des Produkts
Corning™ GL45 Schraubverschlüsse aus Polypropylen >