Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten
Passend für die meisten Spitzenmarken. Gilson PIPETMAN™ Neo Pipetten sind die nächste Generation des PIPETMAN Classic™ mit geringeren Feder- und Ausstoßkräften.
Marke: Gilson™ F144566
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Überarbeiteter Spitzenabwurf und Abwurffedern verringern den benötigten Kraftaufwand beim Abwurf
- Einzigartiger Abwurf-Clip ist sicher im Pipettengehäuse verankert und leiert auch nach vielfachem Gebrauch nicht aus
- Griff aus PVDF verhindert eine Wärmeübertragung von der Hand auf die Pipette und ist beständig gegenüber aggressiven Chemikalien
- Der Spitzenabwurf aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und sorgt für einen gleichmäßigen Hub beim Abwurf
- Farbkodierte Drucktaste zur besseren Größenerkennung
- Einzigartiger Spitzenhalter sorgt für sicheren Halt der meisten Spitzenmarke
- Die Spitzenabwurfvorrichtung der Modelle P2N und P10N verfügt über zwei unterschiedliche Positionseinstellungen, wodurch die Spitzentypen D10 (kurz) und DL10 (lang) verwendet werden können
Bestellinformation
Weitere Informationen zum verfügbaren Trade-In Programm erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
± 3, ± 4, ± 8 μl | |
D1000, DF1000ST, DF1200ST | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomisch |
ISO 8655 | |
P1000N | |
Pipetman™ Neo™ | |
100 bis 1000 μl | |
Farbcodierte Drucktaste, PVDF-Griff, Edelstahl-Spitzenabwurf, Universal-Spitzenhalter |